Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™, técnico
Se utiliza con medios de cultivo deshidratados. El aditivo de medios de cultivo deshidratados BD Difco™ Bacto™: frasco de extracto de levadura es un aditivo importante.
Marca: Gibco™ 288620
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Extracto de levadura
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- Porción soluble en agua de levadura autolisada. Fuente del complejo de vitamina B
Especificaciones
LUO | |
Mamíferos, insectos, microbios | |
Medios bacterianos | |
Medios de cultivo deshidratados | |
500 g |
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Deshidratado | |
Frasco | |
Bacto™ | |
Libre de material de origen animal |