Learn More
Gibco™ Extracto de levadura Bacto™, técnico
Se utiliza con medios de cultivo deshidratados. El aditivo de medios de cultivo deshidratados BD Difco™ Bacto™: frasco de extracto de levadura es un aditivo importante.
79.00€ - 1944.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. |
---|---|
Tipo de cultivo | Mamíferos, insectos, microbios |
Tipo de producto | Medios bacterianos |
Para utilizar con (aplicación) | Medios de cultivo deshidratados |
Línea de productos | Bacto™ |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16219881
|
Gibco™
288620 |
500 g |
79.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16209881
|
Gibco™
288610 |
10000 g |
1944.00€
10 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Extracto de levadura
- Deshidratado
- Medios de cultivo
- Porción soluble en agua de levadura autolisada Fuente de vitamina del complejo B
Especificaciones
Condiciones de almacenamiento: De 2 °C a 25 °C. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. | |
Medios bacterianos | |
Bacto™ |
Mamíferos, insectos, microbios | |
Medios de cultivo deshidratados | |
Libre de material de origen animal |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 1825 días