Learn More
Emma Safety Footwear Zapatos de seguridad Bari (Frontier 118)
Hechos con el mismo cuidado y detalle que los zapatos de lujo de alta gama. 2El cuero de grano entero de estilo brasileño combinado con nobuk añade un aspecto elegante a un zapato que se adapta a cada ocasión.
231.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Diseñar | Bari (Frontier 118) |
Material de revestimiento | Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15978191
|
Emma Safety Footwear
MM11809039 |
39 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15988191
|
Emma Safety Footwear
MM11809040 |
40 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15998191
|
Emma Safety Footwear
MM11809041 |
41 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15908201
|
Emma Safety Footwear
MM11809042 |
42 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15918201
|
Emma Safety Footwear
MM11809043 |
43 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15928201
|
Emma Safety Footwear
MM11809044 |
44 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15938201
|
Emma Safety Footwear
MM11809045 |
45 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15948201
|
Emma Safety Footwear
MM11809046 |
46 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15958201
|
Emma Safety Footwear
MM11809047 |
47 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
15968201
|
Emma Safety Footwear
MM11809048 |
48 |
231.00€
1 par |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- S3-Zapatos de seguridad con suela para trabajar en condiciones húmedas
- Fabricación en cuero de grano entero.
- Suela de poliuretano termoplástico
- Certificado ESD
- Forro sin cromo
- Sanitized
Especificaciones
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010 | |
Azul | |
Hydro-Tec™ Sanitized Silver y cuero saludable | |
Acero |
Cordones | |
Bari (Frontier 118) | |
Cuero |