Learn More
Bromuro de bario dihidrato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7791-28-8 | BaBr2H4O2 | 333.17 g/mol
30.55€ - 93.30€
CAS | 7791-28-8 |
---|---|
Fórmula molecular | BaBr2H4O2 |
Peso molecular (g/mol) | 333.17 |
Número MDL | MFCD00149153 |
Clave InChI | HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L |
Nombre IUPAC | barium(2+) dihydrate dibromide |
SMILES | O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15463137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16328.22 |
100 g |
30.55€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15473137
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16328.36 |
500 g |
93.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
7791-28-8 | |
333.17 | |
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] |
BaBr2H4O2 | |
MFCD00149153 | |
barium(2+) dihydrate dibromide |
Especificaciones
Barium bromide dihydrate | |
BaBr2H4O2 | |
UN1564 | |
HQQMRSGBIPFNSN-UHFFFAOYSA-L | |
barium(2+) dihydrate dibromide | |
333.17 (297.15 Anhydrous) |
7791-28-8 | |
MFCD00149153 | |
14,968 | |
O.O.[Br-].[Br-].[Ba++] | |
333.17 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P261-P264-P304+P340-P301+P312-P312-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wash thoroughly after handling.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: BARIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA