Learn More
Asecos™ Cabina de almacenamiento BATTERY STORE PRO ION-CLASSIC-90
Almacenamiento activo seguro de baterías de iones de litio con sistema integrado de advertencia / extinción de incendios de 3 etapas
Marca:  Asecos™ 38055-047-37265
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16368225
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: puerta con triple bisagra, elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión, superficie resistente a los arañazos y a los impactos, fácil de limpiar
  • Manejo sencillo con comodidad: puertas lisas con función de cierre automático permanente y cierre de puertas amortiguado con aceite; apertura de puertas con un mínimo de fuerza
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con bloqueo de cilindro (se puede integrar en un sistema de bloqueo) e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
  • Transporte sencillo: zócalo de transporte integrado con panel de zócalo opcional y extraíble
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: conductos de aire integrados listos para conectarlos (DN 75) con un sistema de escape técnico y rueda de centrifugación en la rejilla de escape para indicar la ventilación técnica suficiente
  • Protección total: 90 minutos de protección contra incendios de afuera hacia dentro (tipo 90/tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1) y resistencia al fuego para incendios de adentro hacia fuera durante más de 90 minutos
  • Almacenamiento y carga seguros: sistema de advertencia/extinción de incendios de 3 niveles instalado, que incluye detector de humo, sensor de temperatura, alarmas visuales y acústicas y unidad de extinción de incendios; se activa automáticamente en caso de incendio; listo para conectarse a la red eléctrica
Especificaciones
Especificaciones
90 minutos de resistencia al fuego, tipo probado de acuerdo con la norma EN 14470-1, conformidad CE
615 x 1193 x 2224 mm
Almacenamiento pasivo seguro de baterías de iones de litio
IO90.195.120.K2.WDC
5
Con textura revestida en polvo
Acero laminado
522 x 1050 x 1647 mm
Con aletas
Sumidero inferior (acero laminado con revestimiento en polvo)
2
Rejilla
Gris antracita, Azul genciana
Armarios de almacenamiento