Learn More
BD Tinción de naranja de acridina
Para la detección de microorganismos en frotis directos por fluorescencia
150.00€
Especificaciones
Tipo Tinción de naranja de acridina
Certificaciones/conformidad CE
Para utilizar con (aplicación) Recomendado para su uso en la detección microscópica fluorescente de microorganismos en frotis directos preparados a partir de materiales clínicos y no clínicos
Tipo de tinción Naranja de acridina
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11738213
Ver documentos
BD
212536
250mL
150.00€
250 ml
Descripción
Descripción
  • Especialmente beneficiosa en la detección de muestras normalmente estériles donde puede que haya pocos organismos presentes
  • Las bacterias se tiñen de naranja brillante; las células humanas, los residuos de tejidos y el material proteináceo se tiñen de verde pálido a amarillo.
Especificaciones
Especificaciones
Tinción de naranja de acridina
CE
Recomendado para su uso en la detección microscópica fluorescente de microorganismos en frotis directos preparados a partir de materiales clínicos y no clínicos
Naranja de acridina
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hydrochloric acid