Learn More
BD Anexina V-PE
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
Marca:  BD 556421
472.96 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10092374
  • 473.00€ / cada uno
Descripción
  • Formato: PE
Citometría de flujo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
200 pruebas
Solución de tampón acuosa que contiene BSA y ≤ 0,09 % de azida sódica
Citometría de flujo
5 μl
de 4 °C
Líquido
Certificados
Promociones
Promociones
Para uso exclusivo en investigación