Learn More
BD Anexina V-PE
Sirve como sonda sensible para el análisis citométrico de flujo de células que se someten a apoptosis.
174.00€ - 473.00€
Especificaciones
Volumen de muestra 5 μl
Contenido y almacenamiento de 4 °C
Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12860460
Ver documentos
BD
556422
100 pruebas
457.00€
cada uno
10092374
Ver documentos
BD
556421
200 pruebas
473.00€
cada uno
15840609
Ver documentos
BD
560930
25 pruebas
174.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Formato: PE
Citometría de flujo
Especificaciones
Especificaciones
5 μl
de 4 °C
Citometría de flujo
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación