Learn More
Bel Art™ Bandejas de ahorro de anticuerpos SP Scienceware™
Minimice el uso de los costosos anticuerpos durante las incubaciones gracias a esta bandeja de tamaño óptimo
Marca: Bel Art™ F45100-0002
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para los geles midi y mini más populares
- Apilables, resellables y reutilizables
- Todas las bandejas incluyen una tapa para proteger contra derrames
- Las bandejas de un solo carril se suministran como un grupo de cinco carriles unidos; se pueden separar fácilmente a un solo carril antes de su uso
- Polipropileno; esterilizable en autoclave
Especificaciones
680 cm3 | |
Natural | |
16,5 cm | |
Bandeja de recogida | |
Tapa acoplada para proteger contra derrames | |
Cuadrada | |
Esterilizable en autoclave |
6,5 x 6,5 in. (16,5 x 16,5 cm) | |
25 mm | |
Polipropileno | |
16,5 cm | |
6,5 in | |
6,5 in |