Learn More
Bel Art™ Bandejas de ahorro de anticuerpos SP Scienceware™
Minimice el uso de los costosos anticuerpos durante las incubaciones gracias a esta bandeja de tamaño óptimo
44.15€ - 142.93€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Material | Polipropileno |
Tipo | Bandeja de recogida |
Incluye | Tapa acoplada para proteger contra derrames |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12860713
|
Bel Art™
F45100-0000 |
1,6 x 11,5 cm (0,62 x 4,5 pulg) |
44.15€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16695572
|
Bel Art™
F45100-0002 |
6,5 x 6,5 in. (16,5 x 16,5 cm) |
142.93€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para los geles midi y mini más populares
- Apilables, resellables y reutilizables
- Todas las bandejas incluyen una tapa para proteger contra derrames
- Las bandejas de un solo carril se suministran como un grupo de cinco carriles unidos; se pueden separar fácilmente a un solo carril antes de su uso
- Polipropileno; esterilizable en autoclave
Especificaciones
Natural | |
Bandeja de recogida | |
Esterilizable en autoclave |
Polipropileno | |
Tapa acoplada para proteger contra derrames |