Learn More
Bel Art™ Cestillos SP Scienceware™ Poxygrid™
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
Marca:  Bel Art™ H16759-0000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11763207
  • 117.40€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Descripción
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
  • Resisten oxidación, corrosión, disolventes, ácidos y álcalis
  • Prácticos para el transporte y la inmersión de lotes de vidrio
  • Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Especificaciones
Basket Only
Autoclavable
Labware
Rectangular
No estéril
24,75 x 14 x 6 pulg (63 x 36 x 15,2 cm)
24,75 in
14 pulg
6 pulg
Wire Basket
Blue
Acero con revestimiento de epoxi
No
630 x 360 x 150 mm
63 cm
36 cm
15,2 cm