Learn More
Bel Art™ Cestillos SP Scienceware™ Poxygrid™
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
81.50€ - 117.40€
Especificaciones
Incluye | Basket Only |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Color | Blue |
Admite | Labware |
Material | Acero con revestimiento de epoxi |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11763207
|
Bel Art™
H16759-0000 |
24,75 x 14 x 6 pulg (63 x 36 x 15,2 cm) |
117.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11773207
|
Bel Art™
H16765-0000 |
11 x 6 x 3,5 pulg (28 x 15 x 8,8cm) |
81.50€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 24-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11793207
|
Bel Art™
H16767-0000 |
20 x 11 x 3,5 pulg (51 x 28 x 8,8cm) |
111.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11783207
|
Bel Art™
H16766-0000 |
14 x 11 x 3,5 pulg (36 x 28 x 8,8cm) |
91.35€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
La construcción de cable de acero con revestimiento de epoxi soporta las duras condiciones del laboratorio
- Resisten oxidación, corrosión, disolventes, ácidos y álcalis
- Prácticos para el transporte y la inmersión de lotes de vidrio
- Esterilizables en autoclave con vapor a 121°C (250°F).
Especificaciones
Basket Only | |
Blue | |
Acero con revestimiento de epoxi | |
No |
Autoclavable | |
Labware | |
Rectangular | |
No estéril |