Learn More
Cetona de 4-clorofenilo de bencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1889-71-0 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
45.33€ - 568.83€
CAS | 1889-71-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H11ClO |
Peso molecular (g/mol) | 230.69 |
Número MDL | MFCD00016342 |
Sinónimo | benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by |
PubChem CID | 233840 |
Nombre IUPAC | 1-(4-clorofenil)-2-feniletanona |
SMILES | ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11488516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.06 |
5 g |
45.33€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11498516
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.14 |
25 g |
135.68€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11408526
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15959.22 |
100 g |
568.83€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1889-71-0 | |
230.69 | |
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N | |
233840 | |
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 |
C14H11ClO | |
MFCD00016342 | |
benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by | |
1-(4-clorofenil)-2-feniletanona |
Especificaciones
Benzyl 4-chlorophenyl ketone | |
103°C to 107°C | |
MFCD00016342 | |
benzyl 4-chlorophenyl ketone, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 4'-chloro-2-phenylacetophenone, 4-chlorodeoxybenzoin, 1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, 4-chlorodesoxy benzoin, chlorodeoxybenzoin, deoxy-4-chlorobenzoin, acmc-20a6by | |
ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)CC1=CC=CC=C1 | |
230.69 | |
230.69 |
1889-71-0 | |
C14H11ClO | |
976443 | |
DXVALSKCLLBZEB-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-clorofenil)-2-feniletanona | |
233840 | |
98% |
Seguridad y manipulación
P261-P272-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P501c
H317-H318.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Benzyl 4-chlorophenyl ketone
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Benzyl 4-chlorophenyl ketone