Learn More
Ansell Fundas desechables estériles BioClean-D™.
Lightweight sterile overboots with an elasticated opening provides secure, fitted personal protection. Available in regular or long length sizes.
Marca: Ansell S-BDOB
Alertas:
N/A
Descripción
- Suela laminada con material Safe-Step™
- Parte superior elástica con corbatas de seguridad.
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
- Tejido de propiedad antiestática y bajo en pelusas
- Compatibles con ISO Clase 4 y EU GMP Grado A
- Talla universal
Salas limpias, farmacia, entornos controlados, PPE, Instalaciones/composición 503B , Fabricación, Industrial
Especificaciones
Universal | |
Yes | |
Sí | |
Ties | |
Costuras encuadernadas con costura de aguja única | |
Bound | |
White | |
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; Anti-static to EN1149-5* and low particulating | |
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs) | |
Controlled Environments Shoe Covers |
CleanTough™ | |
Blanco | |
Estéril | |
Suela antideslizante | |
White | |
Standard Length | |
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical | |
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5 | |
Liquid, Dry Particulates, Splash | |
Class 10 (ISO 4) |
Título del producto
N/A
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido