Learn More
Ansell Fundas desechables estériles BioClean-D™.
Lightweight sterile overboots with an elasticated opening provides secure, fitted personal protection. Available in regular or long length sizes.
380.00€ - 477.00€
Especificaciones
Tamaño | Universal |
---|---|
Material | CleanTough™ |
Latex Free | Yes |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Alertas:
N/A
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12342289
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length | N/A | ||||||
15268298
|
Ansell
S-BDOB |
Standard Length |
410.00€
paquete de 150 |
Fecha estimada de envoi: 09-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
30040327
|
Ansell
S-BDOB-L |
Long Length |
477.00€
75 pares |
Fecha estimada de envoi: 04-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Lightweight low-linting CleanTough™ fabric: Fewer contamination risks
- Elasticated opening: A more secure, more comfortable fit
- Slip-resistant sole and easy tie fastenings: Secure fit, for safer use
Especificaciones
Universal | |
Yes | |
Sí | |
Ties | |
Costuras encuadernadas con costura de aguja única | |
Bound | |
Laboratory, Crime Scene Investigation (CSI), Forensics, Cleanroom, Medical Device Manufacturing, Biotechnology, Maintaining Equipment and Instruments, Pharmaceutical | |
One pair per sealed inner PE bag; 15 inner bags per sealed outer PE bag; five outer bags per lined carton (75 pairs) | |
Controlled Environments Shoe Covers |
CleanTough™ | |
Blanco | |
Estéril | |
Suela antideslizante | |
White | |
White | |
PPE Cat 3 Type PB [6]; ISO Class 4 and EU GMP Grade A; EN1149-5 | |
Liquid, Dry Particulates, Splash | |
Class 10 (ISO 4) |
N/A