Learn More
Agilent BioTek 405LS Microplate Washer
GREENER_CHOICE
The BioTek 405 LS washer has a well earned reputation as an economical plate washer that offers excellent performance and reliability.
en la oferta
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE and TUV marked. RoHS compliant.
Frascos Optional (4 or 10 L)
Precisión <3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
Volumen de dispensación 25 to 3000 μL/well
Tipos de placas 96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Modelo Incluye Precio Cantidad y disponibilidad  
17297859
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSR-SN
405LSR 96-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17207869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSRS-SN
405LSRS Ultrasonic Advantage; 96-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17227869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSRV-SN
405LSRV Automated Internal 4-Buffer Switching; 96-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17237869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSRVS-SN
405LSRVS Automated Internal 4-Buffer Switching; Ultrasonic Advantage; 96-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17277859
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSHT-SN
405LSHT Ultrasonic Advantage
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17287859
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSHTV-SN
405LSHTV Conmutación de 4 tampones
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17257869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSU-SN
405LSU 96-/384-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17267869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSUS-SN
405LSUS Ultrasonic Advantage; 96-/384-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17287869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSUV-SN
405LSUV Automated Internal 4-Buffer Switching; 96-/384-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17297869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSUVS-SN
405LSUVS Automated Internal 4-Buffer Switching; Ultrasonic Advantage; 96-/384-well microplate washing
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17217869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSRSQ-SN
405LSRSQ Ultrasonic Advantage; 96-well microplate washing; Verify Technology
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17247869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSRVSQ-SN
405LSRVSQ Automated Internal 4-Buffer Switching; Ultrasonic Advantage; 96-well microplate washing; Verify Technology
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17277869
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSUSQ-SN
405LSUSQ Ultrasonic Advantage; 96-/384-well microplate washing; Verify Technology
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
17207879
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Agilent BioTek
405LSUVSQ-SN
405LSUVSQ Automated Internal 4-Buffer Switching; Ultrasonic Advantage; 96-/384-well microplate washing; Verify Technology
en la oferta
cada uno
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
The BioTek 405 LS washer has a well earned reputation as an economical plate washer that offers excellent performance and reliability. Washing protocols range from gentle cell washing to vigorous ELISA workflows. The 405 LS has a simple user interface for creation and execution of wash, dispense, aspirate, and maintenance protocols within the extensive onboard software
For use under computer control, Agilent BioTek LHC software used with the 405 LS is available in standard and 21 CFR Part 11 compliant versions. The optional Agilent BioTek BioStack is available for walk-away automation of up to 50 microplates.
Must be purchased together with required dispense/waste system accessory for use. Please contact your Fisher Sales Representative for more information.
Especificaciones
Especificaciones
CE and TUV marked. RoHS compliant.
<3% CV: 300 μL/well (96-well washing); <4% CV: 80 μL/well (384-well washing)
96- and 384-well, Low Profile and Standard, Solid and Filter Bottom (Pore Sizes 0.45 to 1.2 μm) Plates
96-wells: 300 μL/well, 3 cycles: <30 s; 384-wells: 100 μL/well, 3 cycles: <80 s; 384-wells: 400 μL/well, 1 cycle: <20 s
Lavador de microplacas
1 to 250
Del 10 a 85 %, sin condensación
1 μL
35.6 cm
25.4 cm
43.2 cm
De 100 a 240 V CA
Optional (4 or 10 L)
25 to 3000 μL/well
<2 μL/well (96- and 384-well plates), 96-tube manifold for 96 wells, 192-tube for 384 wells
Programmable in minutes and seconds, up to 60 min.
With internal buffer switching - 16.5 kg; Without - 13.5 kg
High to Low Flow; Optimized rates for cell assays
50/60Hz
14 in.
10 in.
17 in.
With internal buffer switching - 36 lb.; Without - 30 lb.