Learn More
Agilent BioTek Accessories For MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
Dispensación precisa y exacta de bombas peristálticas.
Marca: Agilent BioTek 1260020
467.05 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25050" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Para su uso con casete para bombas peristálticas RAD de dispensador de microplacas MultiFlo FX
Especificaciones
De 10 to 3000 μl | |
Dispensador de microplacas MultiFlo FX | |
10 μl | |
Plástico, con orificio grande |