Learn More
Agilent BioTek Accessories For MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassette
Dispensación precisa y exacta de bombas peristálticas.
502.00€ - 701.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Dispensador de microplacas MultiFlo FX |
---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Incrementos | Tipo de punta | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Volumen (métrico) | Incrementos | Tipo de punta | Price | Quantity & Availability | |||
16532102
![]() |
Agilent BioTek
1260021 |
De 500 nl a 50 μl | 1 μl | Acero |
623.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16582092
|
Agilent BioTek
1260016 |
De 5 to 2500 μl | 5 μl | Plástico |
502.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16592092
![]() |
Agilent BioTek
1260017 |
De 500 nl a 50 μl | 1 μl | Plástico |
502.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16542102
![]() |
Agilent BioTek
1260022 |
De 8 to 30.000 μl | No aplicable | Plástico |
701.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16512102
![]() |
Agilent BioTek
1260019 |
De 5 to 2500 μl | 5 μl | Acero |
623.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16572092
|
Agilent BioTek
1260015 |
De 10 to 3000 μl | 10 μl | Plástico |
502.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16502102
![]() |
Agilent BioTek
1260018 |
De 10 to 3000 μl | 10 μl | Acero |
623.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16522102
![]() |
Agilent BioTek
1260020 |
De 10 to 3000 μl | 10 μl | Plástico, con orificio grande |
502.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Description
For use with MultiFlo FX Microplate Dispenser RAD peri cassetteSpecifications
Dispensador de microplacas MultiFlo FX |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction