Learn More
Agilent BioTek Accesorios para lectores de microplacas
GREENER_CHOICE
Para su uso con lectores de microplacas basados en el multimodo, la absorbancia y el monocromador.
Marca:  Agilent BioTek 7082225
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12586746
  • 510.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Cable serie (BT75034)
  • Módem (hembra de 9 pines a macho de 9 pines)
  • Para uso con ELx800, Synergy 2, Synergy 2 Alpha, Synergy 2 SL, Synergy H1m, Synergy HT, Synergy Mx, Synergy MxF
Cable serie (BT75053)
  • Módem nulo (hembra de 9 pines a hembra de 25 pines)
  • Para su uso con ELx808TM, FLx800, PowerWave, Precision, Precision XS, Synergy HT
Filtro de fluorescencia (BT7082225)
  • 590/20nm
  • Para uso con Cytation3, FLx800, Synergy 2, Synergy H1, Synergy H4, Synergy HT
Fusible (BT46024)
  • 250 V, 1,5 A
  • Para uso con ELx808
Fusible (BT46023)
  • 0,75A
  • Para su uso con Powerwave X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Filtro de fluorescencia
Lectores de microplacas BioTek
590/20 nm