Learn More
Lingote de bismuto indio estaño (metal de Field), Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar 046895.A3
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15432797
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Bismuth Indium Tin ingot (Field's metal)
2 kg
Lingote
Bi:In:Sn; 32.5:51:16.5 wt%
Insoluble in water.