Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 - Blanco
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
Marca: Brady™ 114967
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
- Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Temperatura de servicio de -40 °C a 82 °C
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Etiqueta | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta | |
1 | |
250/rollo | |
1,5 x 1 in. (W x H) | |
1,5 in | |
80,01 mm | |
1 in |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Acrílico permanente | |
Rollo | |
Transferencia térmica | |
Impresora de etiquetas BMP™71 | |
Sin texto | |
Rectángulo | |
1 x 1,5 pulg | |
1,5 in | |
1,5 in | |
1 in |