Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo resistente a manipulaciones de la serie Defender™ BMP™71 - Blanco
El vinilo resistente a manipulaciones (B-351) está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
39.80€ - 65.50€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 |
Descripción | Etiqueta |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Color | Blanco |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11785673
|
Brady™
114744 |
0,5 x 1 pulg | N/A | ||||||
11715653
|
Brady™
114773 |
1 x 2 in | N/A | ||||||
11765663
|
Brady™
114967 |
1 x 1,5 pulg | N/A | ||||||
11795653
|
Brady™
114976 |
1,9 x 3 pulg | N/A | ||||||
Descripción
- High performance white matte vinyl with permanent adhesive is ideal for applications that require resistance to product tampering
- Use caution when removing from liner as material is fragile
- RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC
- Service temperature of -40 to 180° F (-40 to 82° C)
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Etiqueta | |
Blanco | |
Vinilo | |
Etiqueta | |
1 | |
Rectángulo |
ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155 | |
Acrílico permanente | |
Rollo | |
Transferencia térmica | |
Impresora de etiquetas BMP™71 | |
Sin texto |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto