Learn More
Thermo Scientific Chemicals Solución de borato, 0,5 M, pH 8,0
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
64.82€ - 96.48€
CAS | 1330-43-4 |
---|---|
Fórmula molecular | B4Na2O7 |
Peso molecular (g/mol) | 201.21 |
Número MDL | MFCD00081185 |
Clave InChI | NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N |
Nombre IUPAC | disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15425929
|
Thermo Scientific Chemicals
J63742.AK |
250 mL |
64.82€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15435929
|
Thermo Scientific Chemicals
J63742.AP |
500 mL |
96.48€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
1330-43-4 | |
201.21 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
B4Na2O7 | |
MFCD00081185 | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Especificaciones
Borate buffer soln. | |
Solución de tampón de 0,5 M | |
Líquida | |
MFCD00081185 | |
[Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 | |
201.21 |
1330-43-4 | |
8.0 | |
B4Na2O7 | |
NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N | |
disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H360
Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P305+P351+P338-P308+P313-P501c
H319-H360FD.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes