Learn More
Socorex™ Dispensador de la parte superior de frasco modelo 520
Marca: Socorex™ 525.025
421.88 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Dispensador para Bottletop | |
EN ISO 8655 | |
Émbolo de vidrio esmerilado |
Esterilizable en autoclave | |
De 2,5 a 25 ml | |
525 |