Learn More
Socorex™ Dispensador de la parte superior de frasco modelo 520
574.00€ - 723.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Dispensador para Bottletop |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Certificaciones/conformidad | EN ISO 8655 |
Incluye | Émbolo de vidrio esmerilado |
Modelo | 525 |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13538290
|
Socorex™
525.025 |
De 2,5 a 25 ml |
574.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13558290
|
Socorex™
525.050 |
De 5 a 50 ml |
631.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 21-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
13548290
|
Socorex™
525.100 |
De 10 a 100 ml |
723.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Dispensador para Bottletop | |
EN ISO 8655 | |
525 |
Esterilizable en autoclave | |
Émbolo de vidrio esmerilado |