Learn More
Socorex™ Dispensador de la parte superior de frasco modelo 520
Marca:  Socorex™ 525.100
533.05 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13548290
  • 723.00€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Especificaciones
Dispensador para Bottletop
EN ISO 8655
Émbolo de vidrio esmerilado
Esterilizable en autoclave
De 10 a 100 ml
525