Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 384 pocillos, cellGrade-tratado, microplaca de fondo plano
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
Marca:  BRAND™ 781974
68.10 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15644017
  • 76.20€ / paquete de 5
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Descripción
  • Superficie hidrofílica con grupos carboxilo e hidroxilo de libre acceso
  • Se une fácilmente a los componentes del suero para la adhesión indirecta de las células
  • Esterilizado por βradiación según las directrices ISO 11137 y AAMI para A. SAL de 10-6
  • Cumplir con los requisitos de Ph. Y la USP 29
  • Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
  • Pruebas de endotoxinas realizadas (<0,01 EU/ml)
  • Relieve alfanumérico naranja para una fácil identificación de los pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
ISO 11137, DIN ISO 10993
5/paq., 32/caja
Poliestireno
Estéril
Plano
5
Con tapa
Blanco, Fondo transparente
384
Grado de celda
Cultivo de líneas celulares adherentes
32/caja
Certificados
Ver productos accesorios