Learn More
BRAND™ BRANDplates cellGrade™ de 384 pocillos, cellGrade-tratado, microplaca de fondo plano
Color: White, Clear Bottom; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
76.20€
Especificaciones
Certificazione/Conformità | ISO 11137, DIN ISO 10993 |
---|---|
Coperchio | Con tapa |
Imballaggio | 5/paq., 32/caja |
Colore | Blanco, Fondo transparente |
Materiale | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Imballaggio | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15644017
|
BRAND™
781974 |
5/paq., 32/caja |
76.20€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Hydrophilic surface with freely-accessible carboxyl and hydroxyl groups
- Easily binds serum components to for indirect adhesion of cells
- Sterilized by β-radiation to ISO 11137 and AAMI guidelines for a SAL of 10-6
- Meet the requirements of Ph. Eur. and the USP 29
- DNA-, DNase-, RNase-free
- Endotoxins are <0.01 EU/mL
- Orange alphanumeric embossing for easy well identification
Especificaciones
ISO 11137, DIN ISO 10993 | |
5/paq., 32/caja | |
Poliestireno | |
Estéril | |
Plano | |
5 |
Con tapa | |
Blanco, Fondo transparente | |
384 | |
Grado de celda | |
Cultivo de líneas celulares adherentes | |
32/caja |