Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Disponible con dos membranas de PC o PET
Marca: BRAND™ 782950
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estéril
- Paredes lisas
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
- 9 mm
- Tamaños de poro de membrana múltiple: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- Aplicaciones: Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
3,0 μm | |
Membrana PET | |
12/paq. | |
Estériles |
Tiras de inserto de pared lisa | |
BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos | |
cellGrade plus |