Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Disponible con dos membranas de PC o PET
257.00€ - 349.00€
Especificaciones
Tipo Tiras de inserto de pared lisa
Para utilizar con (equipo) BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
Cantidad 12/Paq.
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Esterilidad Estériles
Ver más especificaciones
Productos 8
Código de producto Marca Tamaño de poro Descripción del artículo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño de poro Descripción del artículo Precio Cantidad y disponibilidad  
15640647
Ver documentos
BRAND™
782900
0,4 μm Membrana de PC
349.00€
paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Añadir a la cesta
15680647
Ver documentos
BRAND™
782920
1,0 μm Membrana de PC Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15600657
Ver documentos
BRAND™
782940
3,0 μm Membrana de PC Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15620657
Ver documentos
BRAND™
782960
8,0 μm Membrana de PC Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15660647
Ver documentos
BRAND™
782910
0,4 μm Membrana PET Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15690647
Ver documentos
BRAND™
782930
1,0 μm Membrana PET Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15610657
Ver documentos
BRAND™
782950
3,0 μm Membrana PET Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15630657
Ver documentos
BRAND™
782970
8,0 μm Membrana PET Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Estéril
  • Paredes lisas
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • 9 mm
  • Tamaños de poro de membrana múltiple: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Aplicaciones: Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
Especificaciones
Especificaciones
Tiras de inserto de pared lisa
12/Paq.
Estériles
BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
cellGrade plus