Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ Tiras de insertos con pared lisa
Disponible con dos membranas de PC o PET
Marca:  BRAND™ 782900
311.25 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15640647
  • 349.00€ / paquete de 12
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 31-07-2025
Descripción
  • Estéril
  • Paredes lisas
  • Superficie cellGrade™ plus
  • Material de la membrana: Material de PC o PET para diferentes requisitos ópticos y visibilidad de células
  • 9 mm
  • Tamaños de poro de membrana múltiple: 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
  • Aplicaciones: Estudios de secreción, cocultivo, estudios de migración, ensayos de quimiotaxis
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    0,4 μm
    Membrana de PC
    12/Paq.
    Estériles
    Tiras de inserto de pared lisa
    BRANDplates™ de 24 y 6 pocillos
    cellGrade plus