Learn More
BRAND™ Real-Time PCR (qPCR) 96-Well Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY, Low Profile
Diseñados específicamente para optimizar los resultados al realizar PCR cuantitativas en tiempo real (qPCR)
Marca:  BRAND™ 781365
345.59 EUR hasta el 2025-08-31
Use el código promocional "24124" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11658439
  • 388.00€ / paquete de 50
Solo quedan null
En stock
Descripción
Las tiras y placas de PCR blancas ofrecen resultados significativamente mejores en el análisis de señales de fluorescencia y, por lo tanto, la cuantificación de ADN replicado.
  • Sin ARNasa ni ADNasa
  • Superficies lisas para optimizar el reflejo de la señal de fluorescencia
  • Adecuado para usar en termocicladores comunes
  • Dimensiones de pared extrafinas para proporcionar la transferencia térmica óptima y. tiempos de ciclo cortos
  • Fabricado en las condiciones más modernas de salas limpias
  • De color uniforme con dióxido de titanio (TiO2)
  • Blanco; perfil bajo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
No Barcode
Sin ADN, ADNasa ni ARNasa
8 x 12
Bagged
Single-use
Thermal Cyclers
Polipropileno
96
Non-treated
Yes
Plates and polyester seals
50/paq.
Untreated
Estándar
Autoclavable
Blanco
Con película de sellado
Semi-skirted
0.15 mL
Non-sterile
Conical Bottom (V-well)
PCR
Low
Yes