Learn More
BRAND™ Real-Time PCR (qPCR) 96-Well Microplates, BIO-CERT™ PCR QUALITY, Low Profile
Diseñados específicamente para optimizar los resultados al realizar PCR cuantitativas en tiempo real (qPCR)
291.00€ - 388.00€
Especificaciones
Código de barras | No Barcode |
---|---|
Propiedad de unión | Untreated |
Certificaciones/conformidad | Sin ADN, ADNasa ni ARNasa |
Formato | Estándar |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11668439
|
BRAND™
781364 |
Plates only |
291.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11658439
|
BRAND™
781365 |
Plates and polyester seals |
388.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Designed for optimal performance in fluorescence signal analysis and DNA quantification, these plates are ideal for qPCR applications. Key features include:
- Enhanced Signal Reflection: White surface and titanium dioxide (TiO2) coloring maximize fluorescence signal reflection for precise quantification.
- Exceptional Purity: BIO-CERT™ PCR QUALITY ensures plates are free of human DNA, RNase, DNase, pyrogens, and PCR inhibitors.
- Advanced Manufacturing Standards: Produced in state-of-the-art clean room conditions for consistent quality.
- Superior Thermal Performance: Extra-thin walls provide efficient thermal transfer.
- User-Friendly Design:
- Smooth surfaces optimize signal reflection
- Blue embossed alphanumeric coding and a cut corner design ensure easy orientation
- Low-profile, semi-skirted frame with a non-elevated rim offers compatibility with various thermal cyclers, including Roche™ LightCycler™ systems
- Additional Convenience: Part no. 781365 includes 50 sheets of qPCR polyester sealing film
Especificaciones
No Barcode | |
Sin ADN, ADNasa ni ARNasa | |
8 x 12 | |
Bagged | |
Single-use | |
Thermal Cyclers | |
Polipropileno | |
96 | |
Non-treated | |
Yes | |
Low | |
Yes |
Untreated | |
Estándar | |
Autoclavable | |
Blanco | |
Sin película de sellado | |
Semi-skirted | |
0.15 mL | |
Non-sterile | |
Conical Bottom (V-well) | |
PCR | |
50/paq. |