Learn More
BRAND™ Set básico de micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Las unidades se pueden utilizar fácilmente con una mano y poseen un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™
Marca:  BRAND™ 704791
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10179002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Includes: Contenido del set:
  • Tres micropipetas de volumen ajustable
  • Tres soportes para montaje en gradilla/estante
  • Tres cajas de puntas de polipropileno cargadas
Descripción
Descripción
  • Disponibles como conjunto estándar, conjunto de tamaño pequeño, conjunto de tamaño mediano y conjunto de tamaño grande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Autoclavable
1
Conjunto de tamaño medio
Aplicaciones exigentes de laboratorio
Laboratorio
Transferpette
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl
Micropipeta de volumen ajustable D-20, D-200, D- D1000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas
Certificados
Ver productos accesorios