Learn More
BRAND™ Set básico de micropipeta monocanal ajustable Transferpette™ S
Las unidades se pueden utilizar fácilmente con una mano y poseen un alto grado de exactitud, precisión, máxima versatilidad y rendimiento fiable gracias a la tecnología Easy Calibration™
674.00€ - 960.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Para utilizar con | Laboratorio |
Número de canales | 1 |
Línea de productos | Transferpette |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones exigentes de laboratorio |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Incluye | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10179002
|
BRAND™
704791 |
De 2 a 20, de 20 a 200, de 100 a 1000 μl | Micropipeta de volumen ajustable D-20, D-200, D- D1000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas | Conjunto de tamaño medio | N/A | ||||
10715883
|
BRAND™
704792 |
De 100 a 1000, de 500 a 5000, de 1000 a 10000 μl | Micropipeta de volumen ajustable D1000, D5000, D10000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas | Macroset | N/A | ||||
10161623
|
BRAND™
704790 |
De 0.1 a 1, de 0.5 a 10, de 10 a 100 μl | Pipeta de volumen ajustable D-1, D-10, D- D100, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas | Microset | N/A | ||||
10563815
|
BRAND™
704793 |
de 0,5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000 μl | Micropipeta de volumen ajustable D-10, D-100, D- D1000, tres soportes para montaje en estante/gradilla, tres cajas de puntas de polipropileno cargadas | Conjunto estándar | N/A | ||||
Descripción
- Disponibles como conjunto estándar, conjunto de tamaño pequeño, conjunto de tamaño mediano y conjunto de tamaño grande
Especificaciones
Autoclavable | |
1 | |
Aplicaciones exigentes de laboratorio |
Laboratorio | |
Transferpette |