Learn More
Bromoformo, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-25-2 | CHBr3 | 252.73 g/mol
82.70€ - 930.00€
CAS | 75-25-2, 64-17-5 |
---|---|
Fórmula molecular | CHBr3 |
Peso molecular (g/mol) | 252.73 |
Número MDL | MFCD00000128 |
Clave InChI | DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 |
PubChem CID | 5558 |
ChEBI | CHEBI:38682 |
Nombre IUPAC | bromoformo |
SMILES | C(Br)(Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10256110
|
Thermo Scientific Acros
158202500 |
250 mL | Frasco de vidrio |
82.70€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10377570
|
Thermo Scientific Acros
158200010 |
1 L | Frasco de vidrio |
226.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10573244
|
Thermo Scientific Acros
158200025 |
2.5 L | Tambor de plástico |
499.00€
2.50 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
13468378
|
Thermo Scientific Acros
158200050 |
5 L | Tambor de plástico |
930.00€
5 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
75-25-2, 64-17-5 | |
252.73 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
5558 | |
bromoformo |
CHBr3 | |
MFCD00000128 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
CHEBI:38682 | |
C(Br)(Br)Br |
Especificaciones
Bromoform | |
8.0°C | |
2.6300g/mL | |
Auténtico | |
CHBr3 | |
MFCD00000128 | |
12,74 | |
2.63 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene,chloroform,ether,,petroleum ether,acetone and oils | |
C(Br)(Br)Br | |
3 to 4 wt% ethanol | |
5558 | |
252.73 | |
Líquido |
75-25-2, 64-17-5 | |
Incoloro a naranja amarillento | |
150.0°C to 151.0°C | |
95% min. (GC) | |
CHBr3 | |
01,68 | |
15,143 | |
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225 | |
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N | |
bromoformo | |
252.73 | |
CHEBI:38682 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de ingestión.
GHS P Statement:
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-854-6
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Bromoform, Ethyl alcohol