Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Biopharmaceutical opaque C-Flex™ 072 TPE Tubing.
Marca: Saint Gobain Life Sciences™ 072-500-4
Descripción
Los tubos C-Flex™ están fabricados con elastómero termoplástico de grado farmacéutico (TPE) para satisfacer las demandas de las aplicaciones biofarmacéuticas para el procesamiento de fluidos con excelentes capacidades de sellado térmico y soldadura estéril.
- Sellables y soldables tanto antes como después de su esterilización
- Esterilizables mediante irradiación gamma y autoclave
- Se pueden moldear, conectar y cambiar de forma para conjuntos de un solo uso y sobremoldes
- Cumplen los estándares de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) y los de la ISO 10993
- No son pirogénico, citotóxico o hemolítico
- Permanece flexible de -45 a 135 °C
- Significativamente menos permeable que la silicona
- Diámetro interior liso para un flujo de fluido superior
- Sin componentes de origen animal (ADCF) e inocuos para incineración
- Paquete de validación completo (biológico, químico, físico, extraíbles) disponible para todas las formulaciones
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993, EP, ISO 10993, EP | |
1/2 pulg | |
Termoplástico | |
50 pies | |
0,125 in | |
862 % | |
-45 °C | |
Opaco | |
Los tubos | |
de 135 °C |
Esterilizable en autoclave | |
12,7 mm | |
3/4 pulg, 19,1 mm | |
15 m | |
3,2 mm | |
Aplicaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas; ideales para ensamblajes de un solo uso | |
No estéril | |
60 (Shore A) | |
Resistencia a la tracción: 1196 psi | |
Tubing |