Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ C-Flex™ 072 TPE Tubing
Biopharmaceutical opaque C-Flex™ 072 TPE Tubing.
55.70€ - 2050.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
---|---|
Material | Termoplástico |
Color | Opaco |
Tipo de producto | Tubing |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Presión máxima | Longitud global (métrico) | Grosor (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
17993711
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-125-2 |
0.252 in., 6.4 mm | 32 psi (at 19°C) | 15 m | 1.6 mm |
473.00€
120 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15670665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-125-2 |
1,9 cm (1 x 4 pulg), 6,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm | N/A | |||
17913501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2M |
0.374 in., 9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 107 m | 1.6 mm |
440.00€
107 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17923421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2S |
0.374 in., 9.5 mm | 20 psi (at 19°C) | 305 m | 1.6 mm |
2050.00€
305 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17963581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3 |
0.374 in., 9.5 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
430.00€
75 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17993491
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3M |
0.374 in., 9.5 mm | 42 psi (at 19°C) | 107 m | 2.4 mm |
595.00€
107 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15600675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-2 |
3/8 pulg, 9,5 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 1,6 mm |
73.55€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15690665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-188-3 |
0.375 in., 9.5 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17903701
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-3 |
0.441 in., 11.2 mm | 26 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
636.00€
90 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15610675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-3 |
7/16 in., 11.2 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17933421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3M |
0.5 in., 12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 61 m | 2.4 mm |
491.00€
61 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17913561
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3S |
0.5 in., 12.7 mm | 21 psi (at 19°C) | 152 m | 2.4 mm |
1160.00€
152 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17993501
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4 |
0.626 in., 15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 15 m | 3.2 mm |
820.00€
60 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17943511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4M |
0.626 in., 15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 46 m | 3.2 mm |
544.00€
46 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17913511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4S |
0.626 in., 15.9 mm | 24 psi (at 19°C) | 107 m | 3.2 mm |
1270.00€
107 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17953421
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-3 |
0.563 in., 14.3 mm | 19 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
559.00€
60 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15640675
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-2 |
1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 11 psi | 15 m | 1,6 mm |
113.00€
15 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15630675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-313-3 |
1/2 pulg, 12,7 mm | Resistencia a la tracción: 21 psi | 15 m | 2,4 mm |
134.00€
15 metros |
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15620675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-250-4 |
0.5 in., 12.7 mm | 27 psi | 15 m | 3.2 mm | N/A | |||
15660675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-375-4 |
0,625 in, 15.9 mm | 1196 psi | 15 m | 3.2 mm | N/A | |||
15670675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-3 |
11/16 in., 17.4 mm | 1196 psi | 15 m | 2.4 mm | N/A | |||
17973511
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-4S |
0.75 in., 19.05 mm | 17 psi (at 19°C) | 76 m | 3.2 mm |
1150.00€
76 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
17973581
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-3 |
0.752 in., 19.1 mm | 14 psi (at 19°C) | 15 m | 2.4 mm |
533.00€
45 metros |
Fecha estimada de envoi: 22-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15680675
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-500-4 |
3/4 pulg, 19,1 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm |
303.00€
15 metros |
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15690675
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-625-4 |
7/8 pulg, 22,2 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 15 m | 3,2 mm |
313.00€
15 metros |
Fecha estimada de envoi: 26-11-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15600685
![]() |
Saint Gobain Life Sciences™
072-750-4 |
1 pulg, 25,4 mm | Resistencia a la tracción: 1196 psi | 4,5 m | 3,2 mm |
108.00€
4.50 metros |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15610685
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-750-6 |
1.125 in., 28.3 mm | 1196 psi | 4.5 m | 4.8 mm |
339.00€
4.50 metro |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15650665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-1000-6 |
1.375 in., 34.9 mm | 1196 psi | 4.5 m | 4.8 mm |
528.00€
4.50 metro |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
15660665
|
Saint Gobain Life Sciences™
072-1000-8 |
1.5 in., 38.1 mm | 1196 psi | 4.5 m | 6.4 mm |
669.00€
4.50 metro |
Fecha estimada de envoi: 11-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|
Description
C-Flex™ biopharmaceutical tubing is the original patented thermoplastic elastomer tubing specifically designed to meet the critical demands of pharmaceutical and biopharmaceutical applications for fluid processing. C-Flex tubing for biopharma manufacturing is specifically designed for aseptic welding connections and sealing disconnection. C-Flex tubing is manufactured from pharmaceutical-grade thermoplastic elastomer, and full validation and extractable profile testing reports are available to assist in the validation of C-Flex applications.
- Sealable and weldable either pre- or post- sterilization
- Sterilizable by gamma and x-ray irradiation as well as autoclave
- Complies with USP Class VI and ISO standards
- Full Validation Package available for all promoted C-Flex products
- Moldable, bondable, and formable for single-use assemblies and overmolds
- Remains flexible from -45°C to +135°C (-50°F to +275°F)
- Significantly less permeable than silicone
- All promoted C-Flex products are Animal-Derived Component-Free (ADCF)
- C-Flex 072 has excellent durability in peristaltic pump applications
Typical Applications
- Aseptic Sealing Disconnections
- Aseptic Welding Connections
- Fluid Transfer in Pharmaceutical, Biopharmaceutical, and/or Laboratory Settings
- Single-Use Assemblies
Spécification
Autoclavable | |
Termoplástico | |
Opaco | |
Tubing |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.