Learn More
Masterflex™ Tubos translúcidos Tygon™ ND-100-65
Specifically formulated for use with dialysis, chemotherapy drug delivery and minimally invasive surgeries. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing meets DEHP performance criteria for clarity, flexibility, chemical resistance, bondability and shelf life.
Marca:  Masterflex™ 95666-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15117054
  • 51.25€ / 15 metros
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Descripción
  • Para uso específico para aplicaciones médicas
  • Cumple con REACH para DEHP
  • La dimensión de los productos individuales se mantiene y supervisa a través de micrómetros en línea y verificación fuera de línea con equipos de imágenes computarizadas
Algunas aplicaciones habituales son:
  • Equipo de diálisis
  • Bomba peristáltica
  • Laboratorios médicos
  • Dispositivos mínimamente invasivos
  • Equipo de inhalación
  • Soluciones sanguíneas e intravenosas
Especificaciones
Especificaciones
ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
0,06 in
Tygon
49 ft.
0.03 in.
Aplicaciones de transferencia sanguínea, equipo de diálisis, drenaje de heridas, etc.
1/pack
65 (Shore A)
de 74 °C
Esterilizable en autoclave
1,6 mm
0,13 in, 3,2 mm
15 m
0,79 mm
-48 °C
Transparente
55 psi
Tubing