Learn More
Masterflex™ Tubos translúcidos Tygon™ ND-100-65
Specifically formulated for use with dialysis, chemotherapy drug delivery and minimally invasive surgeries. Tygon™ ND-100-65 Translucent Tubing meets DEHP performance criteria for clarity, flexibility, chemical resistance, bondability and shelf life.
51.25€ - 52.17€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud global (imperial) | 49 ft. |
Longitud global (métrico) | 15 m |
Grosor (imperial) | 0.03 in. |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15378933
|
Masterflex™
ADF00016C |
6,35 mm | 0.31 in., 7,9 mm | N/A | |||||
15117054
|
Masterflex™
95666-01 |
1,6 mm | 0,13 in, 3,2 mm |
51.25€
15 metros |
Fecha estimada de envoi: 01-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- For use specifically for medical applications
- REACH Compliant for DEHP
- Individual product dimension are maintained and monitored through in-line micrometers and off-line verification with computerized imaging equipment
Typical applications include:
- Dialysis equipment
- Peristaltic pumps
- Medical laboratories
- Minimally invasive devices
- Inhalation equipment
- Blood and IV solutions
Especificaciones
ISO 10993, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
49 ft. | |
0.03 in. | |
Aplicaciones de transferencia sanguínea, equipo de diálisis, drenaje de heridas, etc. | |
1 unidad | |
65 (Shore A) | |
Tubing |
Esterilizable en autoclave | |
15 m | |
0,79 mm | |
-48 °C | |
Transparente | |
74°C |