Learn More
Cadmio, polvo grueso, 1-4 mm para reductores, ≥99 % (base metálica), Thermo Scientific™
71.70€ - 793.00€
CAS 7440-43-9
Fórmula molecular Cd
Peso molecular (g/mol) 112.41
Número MDL MFCD00010914
Clave InChI BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
PubChem CID 23973
ChEBI CHEBI:22977
Nombre IUPAC cadmio
SMILES [Cd]
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15447495
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15457495
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15467495
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
047246.36
500 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
7440-43-9
112.41
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
23973
cadmio
Cd
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
CHEBI:22977
[Cd]
Especificaciones
Cadmium
7440-43-9
Cd
UN2570
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
cadmio
23973
≥99%
1 to 4mm for reductors
(base metálica)
MFCD00010914
kadmium, compounds, colloidal, cadmium, elemental, kadmium german, unii-00bh33gngh, ccris 112, hsdb 282, 00bh33gngh, cadmium and compounds
[Cd]
112.41
CHEBI:22977
Polvo grueso
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H330-H350-H372-H341-H361
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P281-P284-P304+P340-P308+P313-P310-P501c
H330-H341-H350-H361fd-H372
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 6.1; Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 231-152-8
missing translation for 'rtecsNumber' : EU9800000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes