Learn More
Carburo de calcio, 72-82 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-20-7 | C2Ca | 64.1 g/mol
34.07€ - 182.91€
CAS 75-20-7
Fórmula molecular C2Ca
Peso molecular (g/mol) 64.1
Número MDL MFCD00010905
Sinónimo calcium carbide, 3-phenoxypropylene di acetate, glycerol phenyl ether diacetate, 3-phenoxy-1,2-propanediol diacetate, phenylglyceryl ether diacetate, 1-phenyl ether-2,3-diacetate glycerol, 1,2-propanediol, 3-phenoxy-, diacetate, 1-acetyloxy-3-phenoxypropan-2-yl acetate, quartz crystal, 3-phenoxypropane-1,2-diyl diacetate
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10646124
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389792500
250 g Frasco de vidrio
34.07€
250 g
10762284
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389790010
1 kg Frasco de vidrio
121.61€
1 Kg
10219103
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
389790025
2.5 kg Frasco de vidrio
182.91€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Carburo de calcio, 72-82 %, Thermo Scientific Chemicals