Learn More
Propionato de calcio, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4075-81-4 | C6H10CaO4 | 186.22 g/mol
58.15€ - 621.00€
CAS | 4075-81-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H10CaO4 |
Peso molecular (g/mol) | 186.22 |
Número MDL | MFCD00167354 |
Clave InChI | BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 |
PubChem CID | 19999 |
ChEBI | CHEBI:81716 |
Nombre IUPAC | calcio; propanoato |
SMILES | [Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10772202
|
Thermo Scientific Acros
403900010 |
1 kg | Frasco de plástico |
58.15€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10268333
|
Thermo Scientific Acros
403900050 |
5 kg | Tambor de plástico |
187.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10618904
|
Thermo Scientific Acros
403900251 |
25 kg | Tambor de fibra |
621.00€
25 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
4075-81-4 | |
186.22 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
19999 | |
calcio; propanoato |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
CHEBI:81716 | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O |
Especificaciones
Calcium propionate | |
>300.0°C | |
6.9 to 9.0 (10% soln.) | |
Auténtico | |
C6H10CaO4 | |
MFCD00167354 | |
calcium propionate, calcium dipropionate, calcium propanoate, mycoban, propanoic acid, calcium salt, bioban-c, caswell no. 151, propionic acid, calcium salt, unii-8ai80040kw, hsdb 907 | |
BCZXFFBUYPCTSJ-UHFFFAOYSA-L | |
calcio; propanoato | |
19999 | |
186.22 | |
0.3% max. (in water) |
4075-81-4 | |
Blanco | |
4% max. (105°C, 2 Hrs) | |
98% min. (on dry substance) (Complexometry) | |
(CH3CH2COO)2Ca | |
15, 1700 | |
Solubility in water: 260g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in methanol and ethanol,practically insoluble in acetone and benzene | |
[Ca++].CCC([O-])=O.CCC([O-])=O | |
186.22 | |
CHEBI:81716 | |
98+% | |
Cristales o polvo de cristalina |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Tóxico en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 223-795-8
- Calcium propionate