Learn More
Estearato de calcio, 6,4 a 7,4 % (Ca), polvo, Thermo Scientific Chemicals
59.05€ - 229.00€
CAS | 1592-23-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C36H70CaO4 |
Peso molecular (g/mol) | 607.02 |
Número MDL | MFCD00036390 |
Clave InChI | CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates |
PubChem CID | 15324 |
Nombre IUPAC | calcio; octadecanoato |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13585040
|
Thermo Scientific Acros
449720010 |
1 kg |
59.05€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13595040
|
Thermo Scientific Acros
449720050 |
5 kg |
229.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
1592-23-0 | |
607.02 | |
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L | |
15324 | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] |
C36H70CaO4 | |
MFCD00036390 | |
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates | |
calcio; octadecanoato |
Especificaciones
Calcium stearate | |
6.4 to 7.4% (Ca) | |
Polvo | |
MFCD00036390 | |
calcium stearate, calcium octadecanoate, flexichem, calcium distearate, octadecanoic acid, calcium salt, aquacal, calstar, flexichem cs, stavinor 30, stearates | |
CJZGTCYPCWQAJB-UHFFFAOYSA-L | |
calcio; octadecanoato | |
15324 | |
6.4 to 7.4% (Ca) |
145°C to 160°C | |
1592-23-0 | |
C36H70CaO4 | |
15,1705 | |
Solubility in water: insoluble | |
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Ca+2] | |
607.02 | |
607.02 | |
Frasco de plástico |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 216-472-8
- Calcium stearate