Learn More
Cytiva Cassette
For use with the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system. Cytiva Cassettes are available for Deep-Well Plates or 3mL Tubes for large-scale processing of samples in chromatography applications. Pack of 2.
Marca: Cytiva 28954212
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los casetes Cytiva están disponibles en paquetes de dos (2) para el procesamiento a gran escala de muestras en aplicaciones de cromatografía utilizando el colector de fracciones F9-C y el sistema de cromatografía ÄKTA Avant.- Para placas de pocillos profundas (en colector de fracciones flexible): Con capacidad para placas de 24, 48 o 96 pocillos profundos
- Para tubos de 3 ml Con capacidad para un máximo de 40 tubos
Especificaciones
Aplicaciones de cromatografía | |
Cassette | |
Para usar con placas de 24, 48 o 96 pocillos profundos |
Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C | |
2/paq. |