Learn More
Cytiva Cassette
For use with the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system. Cytiva Cassettes are available for Deep-Well Plates or 3mL Tubes for large-scale processing of samples in chromatography applications. Pack of 2.
157.00€ - 159.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de cromatografía
Para utilizar con (equipo) Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C
Tipo Cassette
Cantidad 2/paq.
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Para utilizar con (equipo) Modelo Precio Cantidad y disponibilidad  
12229319
Ver documentos
Cytiva
28954212
Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C Para usar con placas de 24, 48 o 96 pocillos profundos
157.00€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
11949155
Ver documentos
Cytiva
28-9564-27
Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C Para usar con tubos de 3 ml
159.00€
paquete de 2
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Cytiva Cassettes are available in packs of two (2) for large-scale processing of samples in chromatography applications using the Fraction collector F9-C and the ÄKTA avant chromatography system.
  • For Deep-Well Plates (in Flexible fraction collector): Holds 24, 48 or 96 deep-well plate
  • For 3mL Tubes: Holds up to 40 tubes
Especificaciones
Especificaciones
Aplicaciones de cromatografía
Sistema de cromatografía ÄKTA Avant y colector de fracciones F9-C
Cassette
2/paq.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cytiva Cassette