Learn More
Sulfato de cerio(IV), hidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
72.33€ - 775.86€
CAS | 95838-16-7 |
---|---|
Fórmula molecular | CeO8S2 |
Peso molecular (g/mol) | 332.23 |
Número MDL | MFCD00148852 |
Clave InChI | VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J |
Sinónimo | sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 |
PubChem CID | 20223355 |
SMILES | [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11439412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.18 |
50 g |
72.33€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11449412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.30 |
250 g |
268.34€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11429412
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10142.0B |
1000 g |
775.86€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Cerium(IV) sulfate hydrate is used as a general application for chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl sulfato de cerio(IV) hidrato se utiliza como aplicación general para productos químicos intermediarios.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado.
95838-16-7 | |
332.23 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
20223355 |
CeO8S2 | |
MFCD00148852 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
Especificaciones
Cerium (IV) sulfate hydrate | |
95838-16-7 | |
MFCD00148852 | |
14,1990 | |
Soluble in water. | |
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O | |
332.23 | |
332.24 (Anhydrous) | |
3.01 |
195°C (decomposition) | |
CeO8S2 | |
UN3085 | |
sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1 | |
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J | |
λ⁴-cerium(4+) disulfate | |
20223355 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H272
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
puede intensificar el fuego;
oxidante.
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H272-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:5,1; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:OXIDANTE SÓLIDO, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 237-029-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6960000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Cerium(IV) sulfate hydrate
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
- H272-Puede agravar un incendio; comburente.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Cerium(IV) sulfate hydrate