Learn More
Cloroacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 107-14-2 | C2H2ClN | 75.495 g/mol
49.50€ - 300.00€
CAS 107-14-2
Fórmula molecular C2H2ClN
Peso molecular (g/mol) 75.495
Número MDL MFCD00001885
Clave InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
PubChem CID 7856
ChEBI CHEBI:82416
Nombre IUPAC 2-cloroacetonitrilo
SMILES C(C#N)Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11425213
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12825.22
100 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15403067
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12825.A1
1 kg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Chloroacetonitrile is used in the electrochemical synthesis of cyanoacetic acid with carbon dioxide. It is involved in phase-transfer-catalyzed Darzen's condensation reaction with cyclohexanone. It is also used as an eluent additive in thermospray liquid chromatography/mass spectrometry. Further, it is used to prepare polysubstituted pyrido[1,2-a]benzimidazole by reacting with other reactant such as malononitrile, aromatic aldehyde and pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloroacetonitrilo se utiliza en la síntesis electroquímica de ácido cianoacético con dióxido de carbono. Participa en la reacción de condensación de Darzen catalizada por transferencia de fase con ciclohexanona.′ También se utiliza como aditivo eluyente en la cromatografía líquida de termografía/espectrometría de masas. Además, se utiliza para preparar pirido[1,2-a]bencimidazol polisustituido al reaccionar con otros reactantes, como malononitrilo, aldehído aromático y piridina.
Solubilidad
Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y ácidos.
Especificaciones
107-14-2
75.495
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
7856
2-cloroacetonitrilo
C2H2ClN
MFCD00001885
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
CHEBI:82416
C(C#N)Cl
Especificaciones
Chloroacetonitrile
1.195
56°C (132°F)
C2H2ClN
MFCD00001885
chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
2-cloroacetonitrilo
7856
75.5
107-14-2
124°C to 126°C
≥98%
1.423
506028
Immiscible with water.
C(C#N)Cl
75.495
CHEBI:82416
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P262-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P330-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301+H331-H310-H319
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:I
missing translation for 'einecsNumber' : 203-467-0
missing translation for 'rtecsNumber' : AL8225000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.