Learn More
Cloruro de cinamilo, 95 % trans, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2687-12-9 | C9H9Cl | 152.62 g/mol
31.35€ - 209.00€
CAS | 2687-12-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H9Cl |
Peso molecular (g/mol) | 152.62 |
Número MDL | MFCD00000986 |
Clave InChI | IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N |
Sinónimo | cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride |
PubChem CID | 639658 |
Nombre IUPAC | [(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C=CCCl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10674872
|
Thermo Scientific Acros
181850050 |
5 g | Frasco de vidrio |
31.35€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10743571
|
Thermo Scientific Acros
181851000 |
100 g | Frasco de vidrio |
61.95€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10245950
|
Thermo Scientific Acros
181855000 |
500 g | Frasco de vidrio |
209.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2687-12-9 | |
152.62 | |
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N | |
639658 | |
C1=CC=C(C=C1)C=CCCl |
C9H9Cl | |
MFCD00000986 | |
cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride | |
[(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno |
Especificaciones
Cinnamyl chloride | |
2687-12-9 | |
De marrón amarillento a amarillo | |
120.0°C to 126.0°C (15.0 mmHg) | |
Auténtico | |
C6H5CH=CHCH2Cl | |
MFCD00000986 | |
13,299 | |
cinnamyl chloride, 3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, 3-chloro-1-phenyl-1-propene, trans-cinnamyl chloride, 1e-3-chloroprop-1-en-1-yl benzene, benzene, 3-chloropropenyl, e-3-chloroprop-1-enyl benzene, unii-2i1adl56tx, 2i1adl56tx, cinnamylchloride | |
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N | |
[(E)-3-cloroprop-1-enil]benceno | |
639658 | |
95% trans |
95% trans | |
7.0°C | |
1.0960g/mL | |
79°C | |
C9H9Cl | |
1.5830 to 1.5850 | |
05, II, 372 | |
1.096 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, n,n-dmf,, acetone, formic acid, benzene, ethyl ether | |
C1=CC=C(C=C1)C=CCCl | |
152.62 | |
152.62 | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Nocivo en caso de ingestión.
Mortal en caso de inhalación.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Declaración de GHS P
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 220-246-4
- Cinnamyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 1
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H330-Mortal en caso de inhalación.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.