Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Tira de sujeción H
Soporte con cubierta de gomaespuma para fijar recipientes verticales.
Marca: Edmund Bühler GmbH™ 0050 118
74.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Cubierta de gomaespuma
- Fija recipientes verticales
- Para su uso con una gran variedad de agitadores
Especificaciones
Tira de sujeción | |
Fijación de recipientes verticales | |
Combifix KS | |
Cubierta de gomaespuma |